Learn More
4,6-O-benzylidène-alpha-D-glucopyranoside de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435453 100 g 100g
11415453 5 g 5g
11425453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13418.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282.292 g/mol
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 4,6-O-benzylidène-alpha-D-glucopyranoside est utilisé comme bloc de construction chiral et comme un intermédiaire important dans la préparation de différents sucres. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique et pharmaceutique, et comme réactif.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau, l’acétone, le benzène et l’éther éthylique
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3162-96-7
Formule moléculaire C14H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 282.292
Numéro MDL MFCD00006819
Clé InChI VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonyme 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
CID PubChem 11822086
Nom IUPAC (4aR,6S,7R,8R,8as)-6-méthoxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
SMILES COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Point de fusion 163°C to 166°C
Quantité 100 g
Beilstein 1291458
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Rotation optique +110° (c=2 in Chloroform)
Poids de la formule 282.29
Pourcentage de pureté 97%