Learn More
4,6-O-benzylidène-alpha-D-glucopyranoside de méthyle, TRC
Code produit 30476970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476970 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29139510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Formule moléculaire C14 H18 O6
Quantité 10 g
Synonyme Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
Formule InChI InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
Nom IUPAC (4aR,6S,7R,8R,8as)-6-méthoxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
Poids moléculaire (g/mol) 282.29
Poids de la formule 282.1103