Learn More
Méthyl 4-acétamido-2-hydroxybenzoate, TRC
Code produit 30138474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138474 10 g 10g
17958874 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27528010G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4093-28-1
Formule moléculaire C10 H11 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 209.2
Synonyme Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Nom IUPAC méthyle 4-acétamido-2-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 209.0688