Learn More
Méthyl 4-acétamido-2-méthoxybenzoate, TRC
Code produit 30135832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135832 25 g 25g
30009209 5 g 5g
17970585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27522025G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4093-29-2
Formule moléculaire C11 H13 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Synonyme Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
Nom IUPAC méthyle 4-acétamido-2-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Poids de la formule 223.0845