Learn More
Méthyl 4-acétamido-5-bromo-2-méthoxybenzoate, TRC
Code produit 30132711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132711 2.5 g 2.50g
17917334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2750452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4093-34-9
Formule moléculaire C11H12BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 302.12
Synonyme 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
Nom IUPAC méthyle 4-acétamido-5-bromo-2-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Poids de la formule 300.995