Learn More
Méthyl 4-acétylamino-5-chloro-2-méthoxybenzoate, TRC
Code produit 30136516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136516 25 g 25g
30136607 10 g 10g
30009951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27507025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4093-31-6
Formule moléculaire C11 H12 Cl N O4
Poids moléculaire (g/mol) 257.67
Synonyme Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
Nom IUPAC méthyle 4-acétamido-5-chloro-2-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Poids de la formule 257.0455