Learn More
4-acétylbenzoate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500004 5 g Flacon en verre 5g
10045970 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10500004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424770050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3609-53-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00216474
Clé InChI QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
CID PubChem 137990
Nom IUPAC 4-acétylbenzoate de méthyle
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-acetylbenzoate
Point de fusion 93.0°C to 95.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OOCC6H4COCH3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre amorphe