Learn More
4-acétylbenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 3609-53-8 |
| Formule moléculaire | C10H10O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Acetylbenzoic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxyacetophenone, Methyl 4-Acetylbenzoate, Methyl p-Acetylbenzoate, NSC 49140, p-(Methoxycarbonyl)acetophenone, 4-Acetyl Benzoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 4-acétylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.18 |
| Poids de la formule | 178.063 |