Learn More
Chlorhydrate de méthyl 4-amino-1-méthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Code produit 10635155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635155 5 g 5g
10249412 1 g 1g
10487174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635155 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00998DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 180258-45-1
Formule moléculaire C7H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.63
Numéro MDL MFCD01318761
Clé InChI HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
CID PubChem 2794656
SMILES Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC méthyl 4-amino-1-méthyle-1H-pyrrole-2-carboxylate chlorhydrate
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 95%