Learn More
4-amino-2-méthoxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430773 5 g 5g
11420773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13239.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27492-84-8 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27492-84-8
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00017202
Clé InChI YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate, 4-amino-o-anisic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, ethylbenzyl dimethyltetradecylammonium chloride, pubchem4712
CID PubChem 168705
Nom IUPAC Méthyle 4-amino-2-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Point de fusion 154°C to 157°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98%