Learn More
4-amino-2-méthoxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13239.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
CAS 27492-84-8
Point de fusion 154°C to 157°C
Formule moléculaire C9H11NO3
Numéro MDL MFCD00017202
Quantité 25 g
Synonyme methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate
Clé InChI YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Nom IUPAC 4-amino-2-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
CID PubChem 168705
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-amino-o-anisate