Learn More
4-amino-2-méthoxybenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30471931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471931 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM286860500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzoate','(4-amino-2-methoxy)
CAS 27492-84-8
Formule moléculaire C9 H11 N O3
Quantité 500 mg
Synonyme Benzoic acid','4-amino-2-methoxy-','methyl ester, o-Anisic acid','4-amino-','methyl ester (8CI), 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, AMG 2520765, Methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, Methyl p-amino-o-methoxybenzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
Nom IUPAC 4-amino-2-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Poids de la formule 181.0739