Learn More
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| CAS | 350601-39-7 |
| Formule moléculaire | C7H6Cl2N2O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester, Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-13-7(12)6-5(9)3(10)2-4(8)11-6/h2H,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)cc(N)c1Cl |
| Nom IUPAC | 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.04 |
| Poids de la formule | 219.9806 |