Learn More
Méthyle 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406027 5 g 5g
15496017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33216.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105655-17-2 | Molecular Formula: C8H7BrN2O4 | Molecular Weight: 275.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105655-17-2
Formule moléculaire C8H7BrN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 275.058
Numéro MDL MFCD08443938
Clé InChI PRTLMEWWYBJZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-5-nitro-, methyl ester, acmc-20aq1i, methylaminobromonitrobenzenecarboxylate, 3-nitro-4-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, benzoicacid,4-amino-3-bromo-5-nitro-,methylester, 4-amino-3-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 13685347
Nom IUPAC méthyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Point de fusion 107°C to 109°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 275.06
Pourcentage de pureté 97%