Learn More
Méthyle 4-amino-3-bromobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441449 5 g 5g
15431449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64303.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106896-49-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106896-49-5
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Numéro MDL MFCD01861385
Clé InChI AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
CID PubChem 1515280
Nom IUPAC Méthyl 4-amino-3-bromobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Point de fusion 105°C to 109°C
Quantité 5 g
Beilstein 4905039
Poids de la formule 230.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide