Learn More
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31450582
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450582 1 g
31443997 5 g
31440290 10 g
31434295 25 g
31447050 100 g
31448416 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31450582 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1388881g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
CAS 84228-44-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Numéro MDL MFCD01320686
Quantité 1 g
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Pourcentage de pureté 98%