Learn More
4-Amino-3-chlorobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490707 1 g 1g
11400717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22519.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 84228-44-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84228-44-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.607
Numéro MDL MFCD01320686
Clé InChI WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
CID PubChem 1515284
Nom IUPAC méthyl4-amino-3-chlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Point de fusion 112°C to 113°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 99%