Learn More
Méthyl 4-amino-3-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377545 10 g 10g
11367545 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05687.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 63435-16-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 4-amino-3-hydroxybenzoate est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63435-16-5
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00017093
Clé InChI OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-3-hydroxy-benzoate, methyl 4-amino-3-hydroxybenzenecarboxylate, methyl4-amino-3-hydroxybenzoate, pubchem3149, acmc-1b7ml, 2-amino-5-methoxycarbonylphenol, methyl3-hydroxy-4-aminobenzoate, 2-hydroxy 4-carbomethoxy aniline
CID PubChem 7020619
Nom IUPAC Méthyle 4-amino-3-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Point de fusion 118°C to 122°C
Quantité 10 g
Beilstein 608716
Poids de la formule 167.17
Pourcentage de pureté 98%