Learn More
Méthyl 4-amino-3-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467618 25 g 25g
15477618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61117.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18595-14-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18595-14-7
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00102230
Clé InChI ZHIPSMIKSRYZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-toluic acid methyl ester, methyl 3-methyl-4-aminobenzoate, methyl-4-amino-3-methyl-benzoate, methyl 4-amino-3-methyl-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-methyl-, methyl ester, 4-amino-m-toluic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-methylbenzenecarboxylate, zlchem 944, methyl 4-amino-m-toluate
CID PubChem 2736799
Nom IUPAC 4-amino-3-méthylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Point de fusion 116°C to 120°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide