Learn More
4-amino-3-méthylbenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate |
| CAS | 18595-14-7 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | 4-amino-3-méthylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.079 |