Learn More
4-amino-3-méthylbenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30478794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478794 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478794 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM266140250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
CAS 18595-14-7
Formule moléculaire C9H11NO2
Quantité 250 g
Synonyme 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1
Nom IUPAC 4-amino-3-méthylbenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Poids de la formule 165.079