Learn More
Méthyl 4-amino-3-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437287 1 g 1g
15447287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34348.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3987-92-6 | C8H8N2O4 | 196.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3987-92-6
Formule moléculaire C8H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.162
Numéro MDL MFCD00017562
Clé InChI HNTLUEZVPLRQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-amino-3-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-nitro-, methyl ester, 4-amino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-2-nitroaniline, 4-amino-3-nitromethylbenzoate, methyl 3-nitro-4-aminobenzoate, 2-amino-5-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-nitro-4-aminobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-nitrobenzoicacidmethylester, acmc-209j8j
CID PubChem 3941008
Nom IUPAC Méthyl 4-amino-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
Point de fusion 188°C to 191°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.16
Pourcentage de pureté 97%