Learn More
4-aminobenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439233 500 g 500g
11419233 25 g 25g
11429233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11715.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoate is used in the synthesis of guanidine alkaloids, (±)-martinelline and (±)-martinellic acid by a protic acid catalyzed hetero Diels-Alder coupling reaction with N-Cbz 2-pyrroline. It is also used in organic synthesis and acts as a dye intermediate. Further, it is used to prepare 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoic acid methyl ester by reacting with 2-acetylamino-benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-aminobenzoate est utilisé dans la synthèse d’alcaloïdes de la guanidine, de la (±)-martinelline et de l’acide (±)-martinellique par une réaction de couplage de type hétéro-Diels-Alder catalysée par l’acide protique avec la N-Cbz2-pyrroline. Il est également utilisé dans la synthèse organique et agit comme intermédiaire de colorant. De plus, il est utilisé pour préparer l’ester méthylique de l’acide 4-(2-méthyl-4-oxo-4H-quinazoline-3-yl)-benzoïque en réagissant avec l’acide 2-acétylamino-benzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-45-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007891
Clé InChI LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
CID PubChem 12082
Nom IUPAC méthyl 4-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-aminobenzoate
Point de fusion 110°C to 114°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 500 g
Beilstein 775913
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%