Learn More
Chlorhydrate de 4-(aminométhyl)benzoate de méthyle, 97 %
Artikelnummer. 10403464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10403464 5 g Flacon en verre 5g
10366724 1 g Flacon en verre 1g
10254954 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10403464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396780050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS : 6232-11-7 | C 9 H 11 NO 2 ·ClH | 201,65 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6232-11-7
Formule moléculaire C9H11NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Numéro MDL MFCD00182671
Clé InChI GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl-4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hcl, methyl 4-aminomethyl benzoate, hcl, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl4-aminomethyl benzoatehydrochloride, methyl 4-aminomethyl-benzoate hydrochloride, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hcl, 4-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 2729253
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)benzoate de méthyle ; Chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Point de fusion 234.5°C to 237.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2C6H4COOCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 201.65
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.