Learn More
Methyl 4-aminonicotinate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423287 5 g 5g
15413287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25324.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16135-36-7 | Molecular Formula: C7H8N2O2 | Molecular Weight: 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16135-36-7
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00955996
Clé InChI OCARFFAPQGYGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-aminonicotinate, 4-aminonicotinic acid methyl ester, 4-amino-nicotinic acid methyl ester, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, nicotinic acid, 4-amino-, methyl ester, 4-aminonicotinicacidmethylester, methyl-4-aminonicotinate, ksc493a3l, tpc-py097
CID PubChem 592353
Nom IUPAC methyl 4-aminopyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-aminonicotinate
Point de fusion 172°C to 174°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%