Learn More
4-azido-4,6-didéoxy-2-O-méthyl-3-O-benzyl-α-D-glucopyranoside de méthyle, TRC
Code produit 30482327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482327 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28874510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy
CAS 861819-28-5
Formule moléculaire C15 H21 N3 O4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-diméthoxy-6-méthyl-4-phénylméthoxyoxane
Poids moléculaire (g/mol) 307.34
Poids de la formule 307.1532