Learn More
Méthyl 4-bromo-2-(bromométhyl)benzoate, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459017 250 mg 250mg
15449017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52350.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le méthyle 4-bromo-2-(bromométhyl)benzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78471-43-9
Formule moléculaire C9H8Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 307.969
Numéro MDL MFCD04114319
Clé InChI SGFACFBLUAWICV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-bromo-2-bromomethyl benzoate, methyl 4-bromo-2-bromomethyl-benzoate, 4-bromo-2-bromomethylbenzoic acid methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-2-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl benzoic acid methyl ester, acmc-209pec, methyl alpha,5-dibromo-o-toluate, methyl 4bromo-2-bromomethylbenzoate, methyl4-bromo-2-bromomethylbenzoate
CID PubChem 22031079
Nom IUPAC méthyl 4-bromo-2-(bromométhyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 307.97
Pourcentage de pureté 96%