Learn More
4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459726 10 g 10g
11449726 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20249.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
The synthesis of the thienopyranone scaffold began with the alkylation of methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate with N-acetylmorpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La synthèse de l’échafaudage thiénopyranone commence par l’alkylation du méthyl 4-bromo-3-hydroxythiophène-2-carboxylate avec la N-acétylmorpholine.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,95 g/l @25°C.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. À conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95201-93-7
Formule moléculaire C6H5BrO3S
Poids moléculaire (g/mol) 237.067
Numéro MDL MFCD00052081
Clé InChI UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
CID PubChem 2777611
Nom IUPAC Méthyl 4-bromo-3-hydroxythiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Point de fusion 79°C to 80°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Poids de la formule 237.08
Pourcentage de pureté 97%