Learn More
Méthyle de 4-bromo-3-méthylbenzoate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10723532 25 g 25g
10493320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438190250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148547-19-7
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Clé InChI GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
CID PubChem 3294148
Nom IUPAC méthyl 4-bromo-3-méthylbenzoate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Point de fusion 41.0°C to 42.5°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.