Learn More
Méthyle 4-bromo-3-méthylbenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459376 25 g 25g
11448810 1 g 1g
11449376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19078.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148547-19-7
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00673014
Clé InChI GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
CID PubChem 3294148
Nom IUPAC méthyl 4-bromo-3-méthylbenzoate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Point de fusion 39°C to 44°C
Quantité 25 g
Beilstein 6593534
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 97%