Learn More
4-bromobenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432927 100 g 100g
11412927 5 g 5g
11422927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15517.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 4-Bromobenzoate de méthyle est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de la Furo[2,3-d]pyrimidine 5-substituée, de la Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 6-substituée et du 4-Tri-n-butylstannylbenzoate de méthyle avec trois liaisons carbone. Il est également utilisé pour stimuler la déchloration microbienne des biphényles polychlorés. De plus, il est utilisé dans la préparation d’un réactif de radio-iodation stable pour marquer les anticorps monoclonaux pour la radiothérapie du cancer.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-42-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00013531
Clé InChI CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
CID PubChem 12081
Nom IUPAC Méthyle de 4-bromobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromobenzoate
Point de fusion 77°C to 81°C
Densité 1.69
Quantité 100 g
Beilstein 2045132
Merck Index 14,1408
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.