Learn More
4-Bromobenzoate méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10720102 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10720102 25 g Flacon en verre 25g
10716573 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10720102 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414070250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-42-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00013531
Clé InChI CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
CID PubChem 12081
Nom IUPAC Méthyle de 4-bromobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromobenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 78.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CO2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-bromobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.