Learn More
Méthyle4-bromopyridine-2-carboxylate≥, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471479 1 g 1g
15481479 5 g 5g
15491479 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64327.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 29681-42-3 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It finds its application as a useful synthetic intermediate and in the straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals. It is used in the synthesis of biaryl mannoside FimH inhibitors for use in urinary infection treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme un intermédiaire synthétique utile et dans la synthèse simple et efficace de l’ester3-benzyloxy-4-bromopicolinate et de l’ester 3-benzyloxy-5-bromopicolinate, des blocs de construction communs pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est utilisé dans la synthèse des inhibiteurs FimH de mannoside de biaryl pour le traitement des infections urinaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29681-42-3
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD07374897
Clé InChI JZFLATQBIPILFS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12828947
Nom IUPAC 4-bromopyridine-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Point de fusion 54°C to 56°C
Quantité 1 g
Beilstein 473047
Synonyme methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide