Learn More
Méthyl 4-chloro-3-méthylbenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11377896
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11377896 2 g 2g
11387896 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11377896 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L13110.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91367-05-4
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00151838
Clé InChI QOTGNXMPQNGYDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester, pubchem3710, acmc-209r8w, 2-chloro-5-methoxycarbonyl toluene, methyl 4-chloranyl-3-methyl-benzoate, 4-chloro-m-toluic acid methyl ester, 4-chloro-3-methylbenzoic acid, methyl ester
CID PubChem 7015786
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Indice de réfraction 1.537
Quantité 2 g
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 97%