Learn More
Méthyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391897 25 g 25g
11381897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07407.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14719-83-6 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, is used as starting material for the preparation of the methyl benzoates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-chloro-3-nitrobenzoate est utilisé comme matériau de départ pour la préparation des benzoates de méthyle
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14719-83-6
Formule moléculaire C8H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.59
Numéro MDL MFCD00016989
Clé InChI XRTKWPWDSUNLHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chloro-3-nitrobenzate, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209cya, methyl-3-nitro-4-chlorobenzoate, methyl 3-nitro-4-chlorobenzoate, xrtkwpwdsunlhs-uhfffaoysa, methyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, methyl4-chloro-3-nitrobenzoate
CID PubChem 735797
Nom IUPAC méthyl4-chloro-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 1643729
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 215.59
Pourcentage de pureté 98%