Learn More
Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| CAS | 205448-66-4 |
| Formule moléculaire | C12H10ClNO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11-6-10-7(9(13)3-4-14-10)5-8(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc2c(Cl)ccnc2cc1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.67 |
| Poids de la formule | 251.0349 |