Learn More
4-chloroacétoacétate de méthyle, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482019 100 g 100g
15472019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64709.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32807-28-6
Formule moléculaire C5H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.56
Numéro MDL MFCD00000938
Clé InChI HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
CID PubChem 36240
Nom IUPAC méthyl4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chloroacetoacetate
Couleur Incolore
Densité 1.305 g/mL
Point d’ébullition 85°C (4 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1759939
Poids de la formule 150.56
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide