Learn More
4-chloroacétoacétate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-chloroacetoacetate |
| Point de fusion | 14.0°C to 16.0°C |
| Couleur | Orange-jaune à blanc |
| Densité | 1.2800g/mL |
| Point d’ébullition | 212.0°C to 213.0°C |
| Point d’éclair | 107°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | ClCH2C(O)CH2COOCH3 |
| Afficher plus |