Learn More
Méthyl 4-Chloroacétate, TRC
Code produit 30484258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484258 5 g 5g
30468947 10 g 10g
30477547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2945555G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32807-28-6
Formule moléculaire C5H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.56
Synonyme 4-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, Methyl (Chloroacetyl)acetate, Methyl 3-Oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Methyl gamma-Chloroacetoacetate, Methyl ω-Chloroacetoacetate
Nom IUPAC méthyle 4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Chloroacetoacetate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Poids de la formule 150.0084