Learn More
4-chlorobutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312286
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312286 100 g 100g
11302286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03734.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Methyl 4-chlorobutyrate is used as a pharmaceutical synthesis, industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-chlorobutyrate est utilisé en synthèse pharmaceutique et comme intermédiaire pour les colorants industriels.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-37-5
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.575
Numéro MDL MFCD00001003
Clé InChI ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
CID PubChem 76612
Nom IUPAC 4-chlorobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chlorobutyrate
Densité 1.125
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1745117
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%