Learn More
4-chlorobutyrate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225320 5 g Flacon en verre -
10723701 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10225320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-37-5
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD00001003
Clé InChI ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
CID PubChem 76612
Nom IUPAC 4-chlorobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chlorobutyrate
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 175.0°C to 176.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.4311 to 1.4331
Quantité 5 g
Beilstein 02,278
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-chlorobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.