Learn More
Butyrate de méthyle 4-(chloroformyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15299616 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 15299616
Marque: Thermo Scientific Acros 126540100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Note relative au nom 98%
CAS 1501-26-4
Densité 1.1910g/mL
Point d’ébullition 110.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9ClO3
Formule linéaire ClCO(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.4435 to 1.4455
Numéro MDL MFCD00000756
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.191
Synonyme methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
Clé InChI JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
Nom IUPAC methyl 5-chloro-5-oxopentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
CID PubChem 73916
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate