Learn More
Butyrate de méthyle 4-(chloroformyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15209626 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15209626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15209626 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126540500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
CAS 1501-26-4
Densité 1.1910g/mL
Point d’ébullition 110.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C6H9ClO3
Formule linéaire ClCO(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.4435 to 1.4455
Numéro MDL MFCD00000756
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.191
Synonyme methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
Clé InChI JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
Nom IUPAC 5-chloro--oxopentanoate5-oxopentanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
CID PubChem 73916
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate