Learn More
Méthyl 4-[(chlorosulfonyl)méthyl]benzoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10506324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10506324 1 g Flacon en verre ambré 1g
10257683 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506324 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07948DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 130047-14-2
Formule moléculaire C9H9ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 248.68
Numéro MDL MFCD07778383
Clé InChI VTQZPLOSFBIFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chlorosulfonyl methyl benzoate, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulphonyl chloride, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, benzoic acid,4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20dqi1, methyl 4-chlorosulfonylmethyl benzoate, methyl 4-chlorosulphonyl methyl benzoate, 4-chlorosulfonylmethylbenzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulfonyl chloride
CID PubChem 21804301
Nom IUPAC Méthyle 4-(chlorosulfonylméthyle)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.69
Pourcentage de pureté 95%