Learn More
Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431260 1 g 1g
15447575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26353.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175202-48-9 | Molecular Formula: C8H7NO2S2 | Molecular Weight: 213.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175202-48-9
Formule moléculaire C8H7NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 213.27
Numéro MDL MFCD00173757
Clé InChI MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 18536976
Nom IUPAC methyl 4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 213.27
Pourcentage de pureté 97%