Learn More
4-éthynylbenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl 4-éthylbenzoate est utilisé comme produit intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,16 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-ethynylbenzoate |
| Point de fusion | 92°C to 94°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C). |
| Poids de la formule | 160.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |