Learn More
Méthyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411100
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11411100
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25683.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 214822-96-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214822-96-5
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD06797457
Clé InChI CUGWNEOTLGLGDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester, pubchem3567, acmc-209fky, methyl4-fluoro-3-hydroxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-3-oxidanyl-benzoate, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester
CID PubChem 12016892
Nom IUPAC 4-fluoro-3-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Point de fusion 89°C to 91°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté ≥98%