Learn More
Méthyle 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478098 100 g 100g
15468098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61542.22
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate est utilisé pour préparer le diméthyl 3-nitro-3′,4-oxydibenzoate en réagissant avec l’ester méthylique de l’acide 3-hydroxy-benzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-59-9
Formule moléculaire C8H6FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.14
Numéro MDL MFCD00196161
Clé InChI CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
CID PubChem 5219721
Nom IUPAC méthyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 109°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 199.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide