Learn More
4-fluorobenzoylacétate de méthyle, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477226 10 g -
11467226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25546.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63131-29-3
Formule moléculaire C10H9FO3
Poids moléculaire (g/mol) 196.177
Numéro MDL MFCD00000355
Clé InChI HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
CID PubChem 579425
Nom IUPAC 3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Densité 1.228
Point d’ébullition 91°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 10 g
Poids de la formule 196.18
Pourcentage de pureté 95%