Learn More
4-formyl-1,2,5-triméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10787435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787435 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10394272 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10787435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC22504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175276-49-0
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.218
Numéro MDL MFCD00203864
Clé InChI NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
CID PubChem 2776538
Nom IUPAC méthyl 4-formyl-1,2,5-triméthylpyrrole-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 95%